Pipettehjælper, pipetus®
612-1874
- Beskrivelse:pipetus®, m. EU/UK/US-stik
- Environmentally Preferable:
- Pakn:1
Pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 200 ml.
- Unik og økologisk forsvarlig med op til 50 timers uafhængige, cadmium-fri NiMH-batterier
- På farvedisplayet kan du kontrollere batteriets opladningsstatus, den valgte pipetteringsmåde (Ex eller Blowout) og den valgte hastighed
- Sikker takket være sikkerhedsventilen og de meget følsomme ventiler, der giver nøjagtig justering af miniske
- Støjsvag takket være den vibrationsfri pumpemotor
- Silikoneadapter for fuldstændigt lækagesikker placering af hver pipette
Denne pipettehjælper har et vandskyende membranfilter i PTFE med en porøsitet på 0,2 µm, intelligent ladeteknologi, ingen hukommelseseffekt samt beskyttelse mod overopladning af batterierne vha. mikroprocessorstyring. Med tasten 'Speed' kan du vælge den ideelle pipetteringshastighed (5 forskellige), med farveindikator.
: Den komplette pipetus® leveres med oplader og holder, 2 PTFE-filtre, 1 sikkerhedsventil og 1 vægbeslag.