Pipettehjælper, Midi Plus™
Pipettehjælper, Midi Plus, EU-stik
Katalog # 612-2715
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Midi Plus™ pipettehjælperen er genopladelig, trådløs og let, og kan anvendes sammen med alle plast-, glas- og Pasteur-type pipetter mellem 1 og 100 ml samt med spidser til Sartorius Proline® 5 og 10 ml pipetter.
- Hydrofobt, autoklaverbart, 0,45 µm filter forhindrer over-aspiration
- Udskiftelige adaptere til 5 og 10 ml pipettespidser
- Indikator for lavt batteriniveau
- Det monterede beslag gør, at enheden kan hvile på bordet med pipetten monteret
- Batterier (3×1,2 V) leverer ca. 7 timers brug, når de er fuldt opladede
Aspirations- og dispenseringshastigheden kan justeres ved at anvende variable tryk på betjeningsknapperne.
Specifikationer
- Beskrivelse:Pipettehjælper, Midi Plus, EU-stik
- Cat. No.:612-2715
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Replacement filter, non sterile, 0,45 µm (suitable only for grey toned Midi Plus™)Replacement filter, non sterile, 0,45 µm (suitable only for grey toned Midi Plus™)BHITLH-7129120Log ind for tilgængelighed1 * 5 Items - 1.230,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Adapter set (standard) including nose-cone and silicone adapterAdapter set (standard) including nose-cone and silicone adapterBHITLH-711019Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 795,00 kr