Pipettehjælpere, micro-classic
Katalog # 612-1912
Leverandør: Brand
Specifikationer
- Beskrivelse:Micro-classic med 1 ekstra sugeslange
- Pakn:1
Specifikationer
Om denne vare
Egnet til engangs-mikropipetter med ringmærke og andre pipetter med lille volumen op til 1 ml (f.eks. blodfortyndingspipetter) med en diameter i aspirationsenden på maks. 5 mm.
- Ergonomisk form og nem betjening gør arbejdet nemt og bekvemt
- Til IVF og medicinske laboratorier
- Minimerer risikoen for kontamination ved arbejde med smittefarlige materialer
- Adapter til betjening med højre og venstre hånd samt sugeslange er autoklaverbare