Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, Volac®
Pasteur pipettes, Volac®
Leverandør:   Poulten & Graf
Pasteur pipettes, Volac®
Leverandør:  Poulten & Graf
Certifikater
Pasteur pipettes, Volac®
Pasteur pipettes, Volac®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Glass, graduated, plain or pre-plugged, sterile or non sterile.
  • Precision pipettes with a heavy wall thickness to provide the best quality product allied with greater strength to give lower breakages during transit, and whilst in use or, when fitting PVC teats
  • Standard pipettes with top body, outer diameter 6,8 to 7,1 mm, wall thickness 0,50 to 0,53 mm and jet outer diameter 1,50 ±0,2 mm
Product Family Options
Standard, unplugged and non sterile
Produktinformation
  • Udv.Ø
    Længde
    Steril
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 6,8 - 7,1 mm
    150 mm
    -
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.390,00 kr
    2.390,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.390,00 kr
  • 6,8 - 7,1 mm
    230 mm
    -
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.290,00 kr
    1.290,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.290,00 kr
Standard, pre-plugged and non sterile
Produktinformation
  • Udv.Ø
    Længde
    Steril
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 6,8 - 7,1 mm
    150 mm
    -
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.510,00 kr
  • 6,8 - 7,1 mm
    230 mm
    -
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.940,00 kr
    3.940,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.940,00 kr