Orders LinkContactUsLinkComponent
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
 :   HIRSCHMANN
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
Glas.
  • Kalibreret til at levere 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
  • Mærker og påskrifter i brun farve, ikke gradueret til spidsen
  • Fra 5 ml med vatprop for oven
DIN 12697
Længde: 360 ±5 mm undtagen 25 ml pipetter: 450 ±5 mm
 : DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).
Product Family Options
  • Kapacitet
    Inddeling
    Tolerance
    Suppl. til DIN
  • 0,5 ml
    0,01 ml
    0,005 ± ml
    -
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 71,60 kr
    71,60 kr
    1 * 1 Items
       71,60 kr
  • 1 ml
    0,01 ml
    0,007 ± ml
    -
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 54,30 kr
    54,30 kr
    1 * 1 Items
       54,30 kr
  • 2 ml
    0,01 ml
    0,01 ± ml
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 71,30 kr
    71,30 kr
    1 * 1 Items
       71,30 kr
  • 2 ml
    0,02 ml
    0,01 ± ml
    -
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 54,30 kr
    54,30 kr
    1 * 1 Items
       54,30 kr
  • 2 ml
    0,1 ml
    0,01 ± ml
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 54,30 kr
    54,30 kr
    1 * 1 Items
       54,30 kr
  • 5 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    -
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 63,30 kr
    63,30 kr
    1 * 1 Items
       63,30 kr
  • 10 ml
    0,1 ml
    0,05 ± ml
    -
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 62,90 kr
    62,90 kr
    1 * 1 Items
       62,90 kr
  • 25 ml
    0,1 ml
    0,1 ± ml
    -
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 125,00 kr
    125,00 kr
    1 * 1 Items
       125,00 kr