Orders LinkContactUsLinkComponent
Mopper, PolyGen™
Mopper, PolyGen™
   Sustainable Options Available
Supplier:   MICRONOVA
Mopper, PolyGen™
Supplier:  MICRONOVA
   Sustainable Options Available
Certificates
Mopper, PolyGen™
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Polyesterstrengssløjfer med lav fnugdannelse med dobbeltaktivt slidende net er ideel til farmaceutiske og bioteknologiske projekter. Hovederne bruges direkte med skaftet af fiberglas/polypropylen eller forbindes til universalskaftet med kvikafkoblingsadapteren.
  • Mop can clean to a dry finish or apply disinfectants requiring extended drying time
  • Special herringbone weave ensures no raw edges to guarantee low particulation
  • Low-linting polyester looped strands
  • Reusable, launderable, and autoclavable
 : Moppehoveder og skafter skal bestilles separat.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 129-0167
  • 129-0520
  • Environmentally Preferable:
  • Reduktion af affald
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Beskrivelse
    Availability
    Price
  • Moppehoved
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 769,00 kr
    769,00 kr
    1 * 1 Items
       769,00 kr
    Specifications:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0167
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
      Reduktion af affald
  • Moppehoved, sterilt
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 868,00 kr
    868,00 kr
    1 * 1 Items
       868,00 kr
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0520
    Environmentally Preferable
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 129-0170
    MicroMop® Adapter
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Længde
    Materiale
    Availability
    Price
  • 129-0551
    Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    965 - 1829 mm
    Rustfrit stål 304
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.870,00 kr