Orders LinkContactUsLinkComponent
Mops, Anticon® SuperSorb
Mops, Anticon® SuperSorb
Anticon® SuperSorb-moppe
Katalog # 129-0216
Leverandør:   CONTEC
Mops, Anticon® SuperSorb
Katalog # 129-0216
Leverandør:  CONTEC
Mops, Anticon® SuperSorb
Mops, Anticon® SuperSorb
Anticon® SuperSorb-moppe
Price
448,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Fremstillet af 100% enkeltstrengspolyester med dobbeltgarnnøglesystem, hvilket giver en fremragende sugeevne. Designet til brug sammen med kommercielt tilgængelige skafter og spandvridemaskinesystemer.
  • Til vådbrug i kritiske områder, hvor maksimal sugeevne er påkrævet i forbindelse med påføring af rense- og desinfektionsmidler
  • Moppen er holdbar og kan vaskes for gentagen brug
  • Kan autoklaveres til sterile opgaver
Packaging: individuelt indpakket
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Anticon® SuperSorb-moppe