Orders LinkContactUsLinkComponent
Mopper, LoopMop™
Mopper, LoopMop™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   MICRONOVA
Mopper, LoopMop™
Leverandør:  MICRONOVA
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Mopper, LoopMop™
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
En strikket polyestermoppe til påføring af desinfektionsmiddel i farmaceutiske opgaver, aseptisk produktion og på medicinske enheder. Absorberende nok til at efterlade en tør overflade, men efterlader fugt nok til desinfektionsmidler, som kræver en længere tørretid. Hovederne bruges direkte med skaftet af fiberglas/polypropylen eller forbindes til universalskaftet med kvikafkoblingsadapteren.
  • Kan vaskes eller autoklaveres
  • Lav fnugdannelse
  • Ingen rå kanter
Bestillingsoplysninger: Alle komponenter skal bestilles separat.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 129-0241
  • MICRMZLM5-12IR
  • Environmentally Preferable:
  • Reduktion af affald
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 129-0241
    LoopMop™
    LoopMop™
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 538,00 kr
    538,00 kr
    1 * 1 Items
       538,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0241
    Environmentally Preferable
  • MICRMZLM5-12IR
    LoopMop™, irradiated
    LoopMop™, irradiated
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 14.810,00 kr
    14.810,00 kr
    1 * 24 Items
       14.810,00 kr
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMZLM5-12IR
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
      Reduktion af affald
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Rustfrit stål 304
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.870,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1550 mm
    Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1550 mm
    129-0062
    155 cm
    Glasfiber
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.320,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1295 mm
    Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1295 mm
    129-0176
    1295 cm
    Rustfrit stål 304
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MicroMop® Adapter
    MicroMop® Adapter
    129-0170
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr