Orders LinkContactUsLinkComponent
Mops, MegaSwat™
Mops, MegaSwat™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   MICRONOVA
Mops, MegaSwat™
Leverandør:  MICRONOVA
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Mops, MegaSwat™
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Disse flade paddelformede mopper er designet til at smutte om bag tunge kabinetter og procesudstyr, over rør og under kalibreret udstyr. Dimensioner på moppehovedet (BxD) 406x3 mm.
  • Fleksibel kerne af polyethylen og med valg mellem PVA, NovaLite latex rayon eller NovaPoly polyester overtræk
  • MegaSwat™ Lite med NovaLite overtræk kan modstå stærke desinfektionsmidler og kan autoklaveres
  • Moppehovederne fastgøres til universalskaftet af rustfrit stål med MegaSwat™ kvikafkoblingsadapteren
Ordering information: Alle komponenter skal bestilles separat.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MICRMS6-18NSIR
  • MICRMS6-18NS
  • MICRMS6-8NSIR
  • 129-1083
  • 129-0614
  • MICRMS1111-16
  • MICRMS6-16NSIR
  • 129-0518
  • MICRMSAA-16NS
  • Environmentally Preferable:
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • MICRMS6-18NSIR
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
    200×250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 2.700,00 kr
    2.700,00 kr
    1 * 12 Items
       2.700,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMS6-18NSIR
    Environmentally Preferable
  • MICRMS6-18NS
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
    200×250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 2.080,00 kr
    2.080,00 kr
    1 * 12 Items
       2.080,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMS6-18NS
    Environmentally Preferable
  • MICRMS6-8NSIR
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
    200×640 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 2.840,00 kr
    2.840,00 kr
    1 * 12 Items
       2.840,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMS6-8NSIR
    Environmentally Preferable
  • 129-1083
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ thick urethane foam (interior)
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ thick urethane foam (interior)
    200×640 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 3.250,00 kr
    3.250,00 kr
    1 * 12 Items
       3.250,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-1083
    Environmentally Preferable
  • 129-0614
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, smooth polyester (outer)/ thick urethane foam (interior)
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, smooth polyester (outer)/ thick urethane foam (interior)
    200×640 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 207,00 kr
    207,00 kr
    1 * 1 Items
       207,00 kr
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0614
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
      Reduktion af affald
  • MICRMS1111-16
    PolySorb MegaSwat™ Mop cover
    PolySorb MegaSwat™ Mop cover
    400×640 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 4.070,00 kr
    4.070,00 kr
    1 * 12 Items
       4.070,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMS1111-16
    Environmentally Preferable
  • MICRMS6-16NSIR
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
    400×640 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 2.840,00 kr
    2.840,00 kr
    1 * 12 Items
       2.840,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMS6-16NSIR
    Environmentally Preferable
  • 129-0518
    MegaSwat™-moppe, NovaPoly-overtræk
    MegaSwat™-moppe, NovaPoly-overtræk
    400×640 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 173,00 kr
    173,00 kr
    1 * 1 Items
       173,00 kr
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0518
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
      Reduktion af affald
  • MICRMSAA-16NS
    MegaSwat™ mop, microfibre cover, 80% polyester, 20% polyamide (outer)/ no foam (interior)
    MegaSwat™ mop, microfibre cover, 80% polyester, 20% polyamide (outer)/ no foam (interior)
    400×640 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 192,00 kr
    192,00 kr
    1 * 1 Items
       192,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMSAA-16NS
    Environmentally Preferable
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, 63×406 mm
    MegaSwat™ adapter, 63×406 mm
    129-0530
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, HDPE, 25×203 mm
    MegaSwat™ adapter, HDPE, 25×203 mm
    MICRQDMS-18
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, 76×203 mm
    MegaSwat™ adapter, 76×203 mm
    129-0626
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MegaSwat™ adapter, 15,8×228 mm
    MegaSwat™ adapter, 15,8×228 mm
    MICRQDMSS-5809
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.170,00 kr