Objektglasholder
Objektglas-dispenser, grå, PS, 50
Catalog # 631-9110
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Objektglasholder som kan rumme op til 50 mikroskopiobjektglas.
- Til fingeraftryksfri dispensering ved at dreje de riflede hjul på hver side af den støbte base
- Et låg beskytter objektglassene mod støv
- Gummivalser på i siderne skubber objektglasset ud, som så kan håndteres ved kanterne
Specifications
- Antal objektglas:50
- Farve:grå
- Beskrivelse:Objektglas-dispenser
- Materiale:PS