Orders LinkContactUsLinkComponent
Cavity slides
Cavity slides
Leverandør:   Epredia
Cavity slides
Leverandør:  Epredia
Certifikater
Cavity slides
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These autoclavable slides are specially designed for immunofluorescence.
  • Adhesive surface and hydrophobic mask
  • Hydrophobic epoxy- or PTFE-coating
  • (*) with rings or wells
Developped for clinical diagnosis applications.
Bestillingsoplysninger: Available with rings or wells (*).
Product Family Options
Epoxybelagt
Produktinformation
  • Farve
    Ant. brønde
    Brønd Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 631-0463
    Cavity slides with epoxy coating
    Cavity slides with epoxy coating
    hvid
    1
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
  • 631-0464
    Cavity slides with epoxy coating
    Cavity slides with epoxy coating
    hvid
    1
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
  • 631-0455
    Cavity slides with epoxy coating
    Cavity slides with epoxy coating
    sort
    3
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
  • 631-0453
    Cavity slides with epoxy coating
    Cavity slides with epoxy coating
    sort
    3
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
  • 631-0451
    Cavity slides with epoxy coating
    Cavity slides with epoxy coating
    sort
    8
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
  • 631-0457
    Cavity slides with epoxy coating
    Cavity slides with epoxy coating
    sort
    10
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
  • 631-0452
    Cavity slides with epoxy coating
    Cavity slides with epoxy coating
    hvid
    12
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
  • 631-0460
    Cavity slides with epoxy coating
    Cavity slides with epoxy coating
    sort
    21
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
PTFE-belagt
Produktinformation
  • Farve
    Ant. brønde
    Brønd Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 631-0467
    Cavity slides with PTFE coating
    Cavity slides with PTFE coating
    sort
    3
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.550,00 kr
    1.550,00 kr
    1 * 100 Items
       1.550,00 kr
  • 631-0465
    Cavity slides with PTFE coating
    Cavity slides with PTFE coating
    sort
    8
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.550,00 kr
    1.550,00 kr
    1 * 100 Items
       1.550,00 kr
  • 631-1371
    Cavity slides with PTFE coating
    Cavity slides with PTFE coating
    sort
    10
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.550,00 kr
    1.550,00 kr
    1 * 100 Items
       1.550,00 kr
  • 631-9423
    Cavity slides with PTFE coating
    Cavity slides with PTFE coating
    hvid
    12
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.550,00 kr
    1.550,00 kr
    1 * 100 Items
       1.550,00 kr