Orders LinkContactUsLinkComponent
Chamber slides, Nunc™ Lab-Tek™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Chamber slides, Nunc™ Lab-Tek™
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Chamber slides, Nunc™ Lab-Tek™
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS medium chamber on glass or Permanox™ plastic slide.
  • Cells grow on a standard microscope slide
  • No cell transfer needed prior to visualisation/staining
  • Upper chamber can be removed when culturing is complete
Suitable for use with fluorescent labels.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 734-2056
  • 734-2058
  • 734-2060
  • 734-2062
  • 734-2119
  • 734-2120
  • 734-2121
  • 734-2122
  • 734-2127
  • 734-2766
  • 734-2124
  • 734-2125
  • 734-2126
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • NAR Certificate of Retirement
  • IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Anbefalet arbejdsvolumen
    Dyrkningsareal
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • 734-2056
    1-kammer konfiguration
    1-kammer konfiguration
    2,5 − 4,5 ml
    9,4 cm²
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.790,00 kr
    2.790,00 kr
    1 * 16 Items
       2.790,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2056
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2058
    2-kammer konfiguration
    2-kammer konfiguration
    1,2 − 2 ml
    4,2 cm²
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.790,00 kr
    2.790,00 kr
    1 * 16 Items
       2.790,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2058
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2060
    4-kammers konfiguration
    4-kammers konfiguration
    0,5 − 0,9 ml
    1,8 cm²
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.810,00 kr
    2.810,00 kr
    1 * 16 Items
       2.810,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2060
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2062
    8-kammers konfiguration
    8-kammers konfiguration
    0,2 − 0,4 ml
    0,8 cm²
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.820,00 kr
    2.820,00 kr
    1 * 16 Items
       2.820,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2062
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2119
    Chamber Slide™, glas, 1-kammer
    Chamber Slide™, glas, 1-kammer
    2,5 − 4,5 ml
    9,4 cm²
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 16 Items
       2.350,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2119
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2120
    Chamber Slide™, glas, 2-kammer
    Chamber Slide™, glas, 2-kammer
    1,2 − 2 ml
    4,2 cm²
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.410,00 kr
    2.410,00 kr
    1 * 16 Items
       2.410,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2120
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2121
    Chamber Slide™, glas, 4-kammer
    Chamber Slide™, glas, 4-kammer
    0,5 − 0,9 ml
    1,8 cm²
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 16 Items
       2.320,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2121
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2122
    Chamber Slide™, glas, 8-kammer
    Chamber Slide™, glas, 8-kammer
    0,2 − 0,4 ml
    0,8 cm²
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 16 Items
       2.340,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2122
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2127
    Chamber Slide™, glas, 16-kammer
    Chamber Slide™, glas, 16-kammer
    0,1 − 0,2 ml
    0,4 cm²
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.520,00 kr
    2.520,00 kr
    1 * 16 Items
       2.520,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2127
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2766
    One chamber
    One chamber
    2,5 − 4,5 ml
    9,4 cm²
    Permanox™
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.800,00 kr
    2.800,00 kr
    1 * 16 Items
       2.800,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2766
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2124
    Chamber Slide™, Permanox™, 2-kammer
    Chamber Slide™, Permanox™, 2-kammer
    1,2 − 2,0 ml
    4,2 cm²
    Permanox™
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 16 Items
       2.760,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2124
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2125
    Chamber Slide™, Permanox™, 4-kammer
    Chamber Slide™, Permanox™, 4-kammer
    0,5 − 0,9 ml
    1,8 cm²
    Permanox™
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.720,00 kr
    2.720,00 kr
    1 * 16 Items
       2.720,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2125
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-2126
    Chamber Slide™, Permanox™, 8-kammer
    Chamber Slide™, Permanox™, 8-kammer
    0,2 − 0,4 ml
    0,8 cm²
    Permanox™
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.770,00 kr
    2.770,00 kr
    1 * 16 Items
       2.770,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2126
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • Coverglass for 16-well chamber slide
    Coverglass for 16-well chamber slide
    732-3644
    22×47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items - 958,00 kr