Orders LinkContactUsLinkComponent
Præparatglasflasker, Nunc™
Præparatglasflasker, Nunc™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Præparatglasflasker, Nunc™
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Præparatglasflasker, Nunc™
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Glass (Flaskette), PS (SlideFlask), sterile for cell culture on a microscope slide.
  • PS SlideFlask Nunclon™Δ certified
  • SlideFlask is ultrasonically welded to the slide, and individually leak tested
For karyotyping of cells, single cell autoradiography and single cell immuno-fluorescence.
W×D (Flaskette): 20×52 mm; W×D (SlideFlask): 18×50 mm
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 734-2107
  • 732-2609
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Anbefalet arbejdsvolumen
    Dyrkningsareal
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • 734-2107
    Objektglaskolbe, PS
    Objektglaskolbe, PS
    2,5 − 5 ml
    9 cm²
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 5.500,00 kr
    5.500,00 kr
    1 * 50 Items
       5.500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2107
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • 732-2609
    Flaskette, glas
    Flaskette, glas
    2,5 − 5 ml
    10 cm²
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 2.260,00 kr
    2.260,00 kr
    1 * 16 Items
       2.260,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2609
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)