Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, PCR-stativer, vendbare
PCR-rack, Assorterede farver
Catalog # 211-0198
Supplier:   VWR Collection
VWR®, PCR-stativer, vendbare
Catalog # 211-0198
Supplier:  VWR Collection
VWR®, PCR-stativer, vendbare
VWR®, PCR-stativer, vendbare
PCR-rack, Assorterede farver
Price
382,00 kr
Log in for availability
1 * 5 Items
Product Details & Documents
PP.
  • PCR®-siden af racket har 168 brønde, der kan indeholde 8-brønds eller 12-brønds rørstrips eller et 0,2 ml rør pr. brønd
  • På den modsatte side af racket er der 40 brønde, som kan indeholder 0,5 ml rør
  • Begge sider af racket har 12 brønde til 1,5 ml rør
  • Brugervenlig, aftageligt hængslet snaplåg på begge sider af racket
Designet til 0,2; 0,5 eller 1,5 ml rør.
 : Assorteret pakke med en i hver af farverne blå, grøn, lille, gul og orange.
Specifications
  • Farve:
    Assorterede farver
  • Beskrivelse:
    PCR-rack
  • Seq:
    01