PCR-plader, 384 brønde, Thermo-Fast® 384 Mark II
732-4912
- Ant. brønde:384
- Profil:Standard
- Skørt:M. skørt
- Brøndfarve:klar
- Pakn:100
- Brøndvolumen:0,04 ml
Støbt af PP med ultralav retention, der hjælper med at forebygge adhæsion af prøverne på sidevæggene. På grund være det forøgede brøndvolumen kan der efter PCR-proceduren udføres yderligere behandlinger i brøndene, som f.eks. enzymfermentering og ethanolfældning. Kompatibel med alle førende 384 thermocyclerblokke.
- Med fuldt skørt for kompatibilitet med automatiserede systemer
- 8 huller i skørtet hjælper til at positionere pladen og udtage den af thermocyclerblokken
- Afskåret hjørne for nem orientering
- Certificeret fri for DNase, RNase og humant genomisk DNA
Maksimal brøndvolumen: 55 μl
Driftsvolumen: 40 µl