PCR-plader, 96 brønde, fast, semi-skirted, Thermo-Fast®
732-4924
- Ant. brønde:96
- Profil:Standard
- Skørt:Semi-skørt
- Brøndfarve:klar
- Pakn:25
- Brøndvolumen:0,2 ml
PP. En stiv udgave af standardpladen, semi skirted til applikationer, hvor der er behov for ekstra stivhed i pladen.
Farve: klar