ContactUsLinkComponent
Deep Well plader, 96 eller 48 brønde, Axygen®
Deep Well plader, 96 eller 48 brønde, Axygen®
  738-0188
 :  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
undefined
Deep Well plader, 96 eller 48 brønde, Axygen®
  738-0188
 :  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
  • Beskrivelse:
    Deep 96-well plate, conical wells, 0,6 ml, sterile, individually wrapped
  • Seq:
    16
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Pakn:
    25
PP. Anvendes til prøvetagning, celledyrkning og langtidsopbevaring.
  • Fremragende kemisk resistens og temperaturresistens ned til −80 °C
  • Kan modstå centrifugering op til 4000×g
Two types of sealing mats are suitable for use with these plates:
Axymat™ forseglingsmåtter er designet til HTS-applikationer og opbevaring. De er fremstillet af silikone, og kan derfor autoklaveres. De kan også genbruges efter vask med blegemiddel og skylning med ethanol. AxyMats er penetrerbare og selvforseglende, så de er ideelle til automatiserede processer, og kan anvendes i omgivelser med temperatur under frysepunktet.
ImpermaMat™ forseglingsmåtter er kemisk resistente. De er lavet til brug i assays med stærke opløsningsmidler, som fx DMSO og lignende skrappe opløsningsmidler. Kan genbruges. De giver en tæt forsegling af pladen, så prøven ikke fordamper og der ikke overføres prøve mellem brøndene. Kan bruges i et bredt temperaturområde: fra −80 °C op til +121 °C.
ImpermaMat™ sealing mats are chemically resistant.  They are made for use in assays involving strong solvents such as DMSO and similarly harsh solvents.  Re-usable.  They feature a tight seal to the plate so there is no sample evaporation or well-to-well evaporation. Usable within a wide temperature range: from −80 °C up to +121 °C.