CovaLink™ NH-moduler, Nunc™
Katalog # 735-0153
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Farve:klar
- Beskrivelse:F8×12 modul, klar, m. ramme
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Pakn:30
Specifikationer
Om denne vare
PS. Udviklet til at binde forbindelser kovalent til plastoverflader. Til brug med molekyler, der ikke adsorberer let på en traditionel overflade. Moduler med ramme med alfanumerisk retningsangivelse (udvendige dimensioner: 128×86 mm) passer til alt standardudstyr.
- Mulighed for meget grundig udvaskning med opløsninger med høj ionstyrke
- minimal uspecifik binding
- Muliggør site-specific binding ved hjælp af, for eksempel, en carboxylgruppe af peptid eller fosfatgruppe i 5' ende af nukleinsyrerne
- Fritstående moduler med flade (F) brønde
Anbefalet arbejdsvolumen: 100 µl
Recommended working volume: 100 µl