Storage plate cap strips
Strips med 8 låg til opbevaringsplade
Catalog # 732-4922
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Storage plate cap strips
Catalog # 732-4922
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Jump to:
Product Details & Documents
Strips med 8 låg til forsegling af opbevaringsplader og Cluster-rør i stativ. Stripsene er kompatible med mikroplader, 0,8 ml opbevaringsplader, 1,2 ml opbevaringsplader med runde brønde og 1,2 ml Cluster-rør
- Hvert låg er nummereret individuelt
- Samtidig forsegling af 8 brønde
- Sluttappe forenkler aftagningen
- Lav profil øger brøndvoluminet
Specifications
- Beskrivelse:Strips med 8 låg til opbevaringsplade
- Cat. No.:732-4922
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning