Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage plates, 96-well, MASTERBLOCK®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Greiner Bio-One
Storage plates, 96-well, MASTERBLOCK®
Leverandør:  Greiner Bio-One
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Storage plates, 96-well, MASTERBLOCK®
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP. The 0,5 ml, 1 ml and 2 ml MASTERBLOCK® microplates are ideal for storing samples or for cultivating bacteria or yeasts.
  • Biologically inert, resistant to commonly used solvents (such as DMSO, acetonitrile or acetone) and temperature resistant (−196 °C to +121 °C)
  • Uniform external dimensions and tolerances with SBS compatible footprint
  • Elevated well walls allows them to be easily sealed with adhesive films, heat seals or CapMats
  • Alphanumeric well coding
  • Available sterile or non-sterile, and in a choice of colours
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 736-0155
  • 736-0156
  • 736-0130
  • 736-0131
  • 736-0132
  • 736-0133
  • 736-0135
  • 736-0134
  • GREI780280_50
  • Model:
  • 0,5 ml MASTERBLOCK®
  • 0,5 ml MASTERBLOCK®
  • 1 ml MASTERBLOCK®
  • 1 ml MASTERBLOCK®
  • 1 ml MASTERBLOCK®
  • 2 ml MASTERBLOCK®
  • 2 ml MASTERBLOCK®
  • 2 ml MASTERBLOCK®
  • 2 ml MASTERBLOCK®
  • Brøndprofil:
  • V-bottom
  • V-bottom
  • U-bottom
  • U-bottom
  • U-bund
  • V-bottom
  • V-bottom
  • V-bottom
  • V-bottom
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Total volumen:
  • 0,78 ml
  • 0,78 ml
  • 1,22 ml
  • 1,22 ml
  • 1,22 ml
  • 2,42 ml
  • 2,42 ml
  • 2,42 ml
  • 2,42 ml
  • Driftsvolumen ved -20 °C:
  • 0,03 - 0,55
  • 0,03 - 0,55
  • 0,05 - 1,0
  • 0,05 - 1,0
  • 0,05 - 1,0
  • 0,1 - 2,0
  • 0,1 - 2,0
  • 0,1 - 2,0
  • 0,1 - 2,0
  • Driftsvolumen ved RT:
  • 0,03 - 0,7 ml
  • 0,03 - 0,7 ml
  • 0,05 - 1,2 ml
  • 0,05 - 1,2 ml
  • 0,05 - 1,2 ml
  • 0,1 - 2,3 ml
  • 0,1 - 2,3 ml
  • 0,1 - 2,3 ml
  • 0,1 - 2,1 ml
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Pakket
    Steril
    Tilgængelighed
    Price
  • 736-0155
    0,5 ml, V-bund
    0,5 ml, V-bund
    ufarvet
    1/pack
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 80 Items
    1 * 80 Items - 3.200,00 kr
    3.200,00 kr
    1 * 80 Items
       3.200,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0155
    Model
    0,5 ml MASTERBLOCK®
    Brøndprofil
    V-bottom
    Environmentally Preferable
    Total volumen
    0,78 ml
    Driftsvolumen ved -20 °C
    0,03 - 0,55
    Driftsvolumen ved RT
    0,03 - 0,7 ml
    Miljøcertificering
  • 736-0156
    0,5 ml, V-bund, steril
    0,5 ml, V-bund, steril
    ufarvet
    1/pack
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 80 Items
    1 * 80 Items - 3.690,00 kr
    3.690,00 kr
    1 * 80 Items
       3.690,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0156
    Model
    0,5 ml MASTERBLOCK®
    Brøndprofil
    V-bottom
    Environmentally Preferable
    Total volumen
    0,78 ml
    Driftsvolumen ved -20 °C
    0,03 - 0,55
    Driftsvolumen ved RT
    0,03 - 0,7 ml
    Miljøcertificering
  • 736-0130
    1 ml, U-bund
    1 ml, U-bund
    ufarvet
    1/pack
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    1 * 50 Items
       2.650,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0130
    Model
    1 ml MASTERBLOCK®
    Brøndprofil
    U-bottom
    Environmentally Preferable
    Total volumen
    1,22 ml
    Driftsvolumen ved -20 °C
    0,05 - 1,0
    Driftsvolumen ved RT
    0,05 - 1,2 ml
    Miljøcertificering
  • 736-0131
    1 ml, U-bund
    1 ml, U-bund
    ufarvet
    5/pack
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.160,00 kr
    2.160,00 kr
    1 * 50 Items
       2.160,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0131
    Model
    1 ml MASTERBLOCK®
    Brøndprofil
    U-bottom
    Environmentally Preferable
    Total volumen
    1,22 ml
    Driftsvolumen ved -20 °C
    0,05 - 1,0
    Driftsvolumen ved RT
    0,05 - 1,2 ml
    Miljøcertificering
  • 736-0132
    1 ml, U-bund, steril
    1 ml, U-bund, steril
    ufarvet
    1/pack
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.460,00 kr
    2.460,00 kr
    1 * 50 Items
       2.460,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0132
    Model
    1 ml MASTERBLOCK®
    Brøndprofil
    U-bund
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Total volumen
    1,22 ml
    Driftsvolumen ved -20 °C
    0,05 - 1,0
    Driftsvolumen ved RT
    0,05 - 1,2 ml
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 736-0133
    2 ml, V-bund
    2 ml, V-bund
    ufarvet
    1/pack
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 5.100,00 kr
    5.100,00 kr
    1 * 50 Items
       5.100,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0133
    Model
    2 ml MASTERBLOCK®
    Brøndprofil
    V-bottom
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Total volumen
    2,42 ml
    Driftsvolumen ved -20 °C
    0,1 - 2,0
    Driftsvolumen ved RT
    0,1 - 2,3 ml
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 736-0135
    2 ml, V-bund
    2 ml, V-bund
    ufarvet
    5/pack
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.730,00 kr
    2.730,00 kr
    1 * 50 Items
       2.730,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0135
    Model
    2 ml MASTERBLOCK®
    Brøndprofil
    V-bottom
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Total volumen
    2,42 ml
    Driftsvolumen ved -20 °C
    0,1 - 2,0
    Driftsvolumen ved RT
    0,1 - 2,3 ml
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 736-0134
    2 ml, V-bund, steril
    2 ml, V-bund, steril
    ufarvet
    1/pack
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 5.560,00 kr
    5.560,00 kr
    1 * 50 Items
       5.560,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0134
    Model
    2 ml MASTERBLOCK®
    Brøndprofil
    V-bottom
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Total volumen
    2,42 ml
    Driftsvolumen ved -20 °C
    0,1 - 2,0
    Driftsvolumen ved RT
    0,1 - 2,3 ml
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • GREI780280_50
    2 ml, V-bottom
    2 ml, V-bottom
    ufarvet
    Bulk
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4.640,00 kr
    4.640,00 kr
    1 * 50 Items
       4.640,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI780280_50
    Model
    2 ml MASTERBLOCK®
    Brøndprofil
    V-bottom
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Total volumen
    2,42 ml
    Driftsvolumen ved -20 °C
    0,1 - 2,0
    Driftsvolumen ved RT
    0,1 - 2,1 ml
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning