Opbevaringsplader, 96 brønde, V-bund
732-4942
- Beskrivelse:Rundbundede 96-brønds opbevaringsplade
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Pakn:100
PP.
- Brønd med V-formet bund for optimal genindvinding af prøve
- Forstærket skørt for robotstyret håndtering
- 0,2 ml maksimal brøndvolumen