ContactUsLinkComponent
Opbevaringsplader, 96 dybe brønde, 2,2 ml, Mark II
Opbevaringsplader, 96 dybe brønde, 2,2 ml, Mark II
Catalog # 732-4910
   Lav fremstillingspåvirkning
undefined
Opbevaringsplader, 96 dybe brønde, 2,2 ml, Mark II
Catalog # 732-4910
   Lav fremstillingspåvirkning
Specifications
  • Farve:
    ufarvet
  • Beskrivelse:
    Opbevaringsplade, 2,2 ml, Mark II
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Pakn:
    50
Specifications
About this item
PP. 96-brøndsplader, runde brønde, til opbevaring samt dyrknings- og screeningsopgaver.
  • 2,2 ml arbejdsvolumen ved forsegling med selvklæbende forsegling eller varmeforsegling eller 1,8 ml ved forsegling med forseglingsmåtte til 96 brønde
  • Konisk brøndbund letter prøveoptagningen
  • Konstruktion med hævet kant med støtte- og stable ribber
Farve: Naturlig.
Colour: Natural