Plader med optisk bund, 96 brønde, Nunclon™
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
PS plade med enten polymer eller dækglasbund, steril, med låg. Disse plader, med hvid eller sort øvre struktur og klar bund, er designet til at give optimal klarhed over brøndindhold.
- Fladbundet brøndgeometri for pladelæseradgang
- Format er kompatibelt med standardudstyr og automatiserede systemer
- Overfladebehandlingen sikrer ensartet, stabil cellebinding og -vækst
- No. 1.5 dækglasbund for minimum lysspredning og lav autofluorescens sikrer nøjagtige resultater, som følge af højere signal to noice forhold
Arbejdsområde: 50 - 200 µl/brønd
Working range: 50 - 200 µl/well
Specifications
- Catalog No:
- 734-2089
- 732-2605
- 732-2604
- 734-2088
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement