Orders LinkContactUsLinkComponent
Opsamlingsplader, Whatman UniPlate™
Opsamlingsplader, Whatman UniPlate™
Opsamlingsplader, Whatman UniPlate™
Certifikater
Opsamlingsplader, Whatman UniPlate™
Opsamlingsplader, Whatman UniPlate™
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The UNIPLATE™ series includes microplates with a range of well profiles, well volumes and well densities, made from diverse polymer materials. Most UNIPLATE™ microplates conform to the proposed SBS microplate standard and fit most microplate readers and automated plate handling devices.
They are suitable for a wide range of applications, including simple filtrate collection, when used in conjunction with UNIFILTER® microplates, as well as homogeneous assay techniques utilised in HTS.
Product Family Options
UNIPLATE™ mikroplader med flad bund
Produktinformation
  • Farve
    Brøndvolumen
    Tilgængelighed
    Price
  • 734-2561
    PP, 48-brønds (rektangulær)
    PP, 48-brønds (rektangulær)
    ufarvet
    5000 μl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - kr2,980.00
    kr2,980.00
    1 * 25 Items
       kr2,980.00
  • WHAT7701-1651
    PS, 96-well (square well)
    PS, 96-well (square well)
    klar
    650 μl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - kr2,220.00
    kr2,220.00
    1 * 50 Items
       kr2,220.00
UNIPLATE™ mikroplader med rund bund
Produktinformation
  • Farve
    Brøndvolumen
    Tilgængelighed
    Price
  • 734-2558
    PP, 24-brønds
    PP, 24-brønds
    ufarvet
    10000 μl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - kr4,150.00
    kr4,150.00
    1 * 25 Items
       kr4,150.00
  • 734-2559
    PP, 96-brønds
    PP, 96-brønds
    ufarvet
    2000 μl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - kr2,330.00
    kr2,330.00
    1 * 25 Items
       kr2,330.00
UNIPLATE™ V-bottom microplates
Produktinformation
  • Farve
    Brøndvolumen
    Tilgængelighed
    Price
  • 734-2583
    PS, 96-well
    PS, 96-well
    hvid
    250 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - kr2,090.00
    kr2,090.00
    1 * 50 Items
       kr2,090.00