Mikroplader, 384-brønds
Product Details & Documents
Disse 384-brønds mikroplader er ideelle til screening med et højt gennemløb, da de tillader miniaturisering af assays og mange andre opgaver inklusiv manipulering af DNA-biblioteker med stort volumen og bindingsassays i fast fase. Kan fås med klare mikroplader til kolorimetriske opgaver, hvide plader til luminometriske/fluorometriske opgaver og sorte mikroplader til fluorometriske opgaver. Der findes to forskellige designs, som begge benytter sig af brønde med flad bund og et standard mikropladepladsforbrug. Den første type har en firkantet brøndform med afrundede hjørner, som giver et større brøndvolumen. Højden svarer til en standard mikroplade og et samlet brøndvolumen på 120 μl. Den anden type har runde brønde, lav profil og et samlet brøndvolumen på 70 μl.
- Flat bottom wells for optimum optical characteristics
- Standard footprint compatible with automated handling equipment
- Choice of rounded square or round well shape
Specifikationer
- Ant. brønde:384
- Steril:-
- Farve:klar
- Beskrivelse:384-brøndsplade
- Cat. No.:735-0577
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning