Orders LinkContactUsLinkComponent
Replikeringssystemer, Nunc™
Replikeringssystemer, Nunc™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Replikeringssystemer, Nunc™
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Replikeringssystemer, Nunc™
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Anodiseret aluminiumsreplikatorer med stifter i rustfri stål, PP copier. Designet til replikering af DNA-biblioteker, dette system er ideelt til overførsel af små mængder væske fra plade til plade eller til en membran. Stifterne overfører 1.0 µl (±0.1 µl) væske.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 732-2707
  • 732-2706
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 732-2707
    Replikator, 96 stift
    Replikator, 96 stift
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31.150,00 kr
    31.150,00 kr
    1 * 1 Items
       31.150,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2707
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 732-2706
    Replikator, 384 stift
    Replikator, 384 stift
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 44.540,00 kr
    44.540,00 kr
    1 * 1 Items
       44.540,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    732-2706
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement