Orders LinkContactUsLinkComponent
Rør, Nunc-Immuno™, Nunc™
Rør, Nunc-Immuno™, Nunc™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Rør, Nunc-Immuno™, Nunc™
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Rør, Nunc-Immuno™, Nunc™
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS med et valg mellem MaxiSorp™ (hydrofil) eller PolySorp™ (hydrofob) overflade.
  • Nunc StarTubes™, med et forøget indre overfladeareal, som giver en højere følsomhed og hurtigere tider på assays
  • Meget god optisk kvalitet og udgaver med MaxiSorp™, som har certificeret bindingshomogenitet
  • Kompatible med standardudstyr
Nunc-Immuno™ rør bruges til metoder inden for immunassays i fast fase, såsom metoderne IRMA, ELISA og ILMA.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 735-0018
  • 391-8281
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø udv. × H
    Tilgængelighed
    Price
  • 735-0018
    Tubes MaxiSorp™
    Tubes MaxiSorp™
    5,0 ml
    12×75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 Items
    1 * 3.000 Items - 2.220,00 kr
    2.220,00 kr
    1 * 3.000 Items
       2.220,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    735-0018
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 391-8281
    MaxiSorp
    MaxiSorp
    5,0 ml
    12×75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 Items
    1 * 3.000 Items - 2.570,00 kr
    2.570,00 kr
    1 * 3.000 Items
       2.570,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-8281
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
      Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Prop Ø 15 mm
    Prop Ø 15 mm
    391-8062
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.400 Items - 1.940,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Prop, PE, Ø 12 mm
    Prop, PE, Ø 12 mm
    732-2680
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 Items - 1.860,00 kr