Målecylindere
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Om denne vare
Transparent PMP (TPX®), lav form, autoklaverbar.
- Hældetud, rund fod og støbte hvide inddelinger
- Fremragende kemisk resistens
- Kan modstå temperaturer på op til 170 °C
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), lav form, autoklaverbar.
- Hældetud, rund fod og støbte hvide inddelinger
- Fremragende kemisk resistens
- Kan modstå temperaturer på op til 170 °C
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetInddelingHøjdeØTilgængelighedPrice