Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
 :   KARTELL
Måleglas
 :  KARTELL
Måleglas
Måleglas
PP, translucent, low form.
  • Med hældetud og rund fod
  • Fremragende kemisk resistens
  • Permanente støbte gradueringer
Product Family Options
  • Beskrivelse
    Kapacitet
    Inddeling
    Højde
    Ø
  • Measuring cylinder
    10 ml
    0,25 ml
    88 mm
    16 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 47,40 kr
    47,40 kr
    1 * 1 Items
       47,40 kr
  • 25 ml
    1 ml
    107 mm
    22 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 59,30 kr
    59,30 kr
    1 * 1 Items
       59,30 kr
  • 50 ml
    2,5 ml
    143 mm
    29 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 72,80 kr
    72,80 kr
    1 * 1 Items
       72,80 kr
  • 100 ml
    5 ml
    178 mm
    34 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 89,80 kr
    89,80 kr
    1 * 1 Items
       89,80 kr
  • 250 ml
    10 ml
    264 mm
    45,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 142,00 kr
    142,00 kr
    1 * 1 Items
       142,00 kr
  • 500 ml
    10 ml
    305 mm
    55,5 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 173,00 kr
    173,00 kr
    1 * 1 Items
       173,00 kr
  • 1000 ml
    25 ml
    332 mm
    70 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 224,00 kr
    224,00 kr
    1 * 1 Items
       224,00 kr
  • 2000 ml
    50 ml
    370 mm
    92 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 298,00 kr
    298,00 kr
    1 * 1 Items
       298,00 kr