Målecylindere
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Om denne vare
PP, gennemskinnelig, høj form.
- Hældetud, femkantet bund og blå inddelinger
- Autoklaverbar ved +121 °C, kan modstå temperaturer på op til +100 °C under vedvarende arbejde
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig, høj form.
- Hældetud, femkantet bund og blå inddelinger
- Autoklaverbar ved +121 °C, kan modstå temperaturer på op til +100 °C under vedvarende arbejde
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Documents
KART2561_TDS_EN
Datablad
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetInddelingHøjdeToleranceTilgængelighedPrice