Orders LinkContactUsLinkComponent
Målecylindere
Målecylindere
Leverandør:   KARTELL
Målecylindere
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Målecylindere
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), høj form, autoklaverbar.
  • Hældetud, femkantet fod og støbte blå inddelinger
  • Kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
  • Kan bruges sammen med væsker på op til170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Højde
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 500 ml
    5,0 ml
    361 mm
    5,0 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 204,00 kr
    204,00 kr
    1 * 1 Items
       204,00 kr
  • 10 ml
    0,2 ml
    139 mm
    0,2 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 48,80 kr
    48,80 kr
    1 * 1 Items
       48,80 kr
  • 25 ml
    0,5 ml
    195 mm
    0,5 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 68,50 kr
    68,50 kr
    1 * 1 Items
       68,50 kr
  • 50 ml
    1,0 ml
    199 mm
    1,0 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 78,30 kr
    78,30 kr
    1 * 1 Items
       78,30 kr
  • 100 ml
    1,0 ml
    249 mm
    1,0 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 86,30 kr
    86,30 kr
    1 * 1 Items
       86,30 kr
  • 250 ml
    2,0 ml
    315 mm
    2,0 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 149,00 kr
    149,00 kr
    1 * 1 Items
       149,00 kr
  • 1000 ml
    10,0 ml
    438 mm
    10,0 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 325,00 kr
    325,00 kr
    1 * 1 Items
       325,00 kr
  • 2000 ml
    20,0 ml
    531 mm
    20,0 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 643,00 kr
    643,00 kr
    1 * 1 Items
       643,00 kr