VWR® FFP2, Disposable Particle Filtering Respirators
Leverandør: VWR Collection
Certifikater
Om denne vare
Disse masker garanterer beskyttelse mod partikler, støv og aerosoler. Til brug mod faste og flydende aerosoler fra ugiftige til lavt giftige stoffer.
- Udåndingsventilen er udstyret med det enestående 'butterfly'-åbne/lukkesystem
- Ekstra-let
- Uden latex og PVC
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certifications: EN 149:2001+A1:2009
Advarsel: * En størrelse passer alle
Frequently Bought Together