Orders LinkContactUsLinkComponent
Elefantfod, metal
Elefantfod, metal
Leverandør:   WEDO WERNER DORSCH
Elefantfod, metal
Leverandør:  WEDO WERNER DORSCH
Certifikater
Elefantfod, metal
Elefantfod, metal
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Fremstillet af stærkt pulverlakeret stål og monteret på tre hjul, hvilket giver fuld mobilitet. Når elefantfoden anvendes, trækkes hjulene ind, hvorved stolen udgør en sikker platform.
  • Skridsikre gummimåtter, bly- og cadmiumfri lakering
  • TÜV GS godkendt, kan bære op til 150 kg
  • Samles med snaplås uden brug af værktøj
EN 14183 (DIN 4569)
Certifications: EN 14183 (DIN 4569)
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Højde
    Ø top/ Ø bund
    Vægt
    Tilgængelighed
    Price
  • 139-1176
    Elefantfod, metal
    Elefantfod, metal
    blå
    440 mm
    295/435 mm
    5,7 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.290,00 kr
    1.290,00 kr
    1 * 1 Items
       1.290,00 kr
  • 139-1187
    Elefantfod, metal
    Elefantfod, metal
    lysegrå
    440 mm
    295/435 mm
    5,7 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.290,00 kr
    1.290,00 kr
    1 * 1 Items
       1.290,00 kr
  • 139-9926
    Elefantfod, metal
    Elefantfod, metal
    sort
    440 mm
    295/435 mm
    5,7 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.240,00 kr
    1.240,00 kr
    1 * 1 Items
       1.240,00 kr
  • 139-9927
    Elefantfod, metal
    Elefantfod, metal
    rød
    440 mm
    295/435 mm
    5,7 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.240,00 kr
    1.240,00 kr
    1 * 1 Items
       1.240,00 kr