Orders LinkContactUsLinkComponent
Fodskammel, Swing
Fodskammel, Swing
Fodskammel, Swing, sort, 4770×320×105 mm, 1,7 kg
Katalog # 139-9805
Leverandør:   WEDO WERNER DORSCH
Fodskammel, Swing
Katalog # 139-9805
Leverandør:  WEDO WERNER DORSCH
Fodskammel, Swing
Fodskammel, Swing
Fodskammel, Swing, sort, 4770×320×105 mm, 1,7 kg
Price
830,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
En fiks fodskammel, der kan indstilles fra en normal siddeposition. Ideel til brug ved delte arbejdsstationer.
  • Rillet plade for ekstra skridsikkerhed
Documents
Specifikationer
  • Vægt:
    1,7 kg
  • Farve:
    sort
  • Beskrivelse:
    Fodskammel, Swing
  • B×D×H:
    4770×320×105 mm