Orders LinkContactUsLinkComponent
Hellendahl farvekrukker
Hellendahl farvekrukker
Farvekar, Hellendahl, 57×57×90 mm
Katalog # 631-9130
Leverandør:   KARTELL
Hellendahl farvekrukker
Katalog # 631-9130
Leverandør:  KARTELL
Hellendahl farvekrukker
Hellendahl farvekrukker
Farvekar, Hellendahl, 57×57×90 mm
Price
184,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PMP (TPX), transparent.
  • Extension and cover
Farvekar som svarer til Hellendahl-design til 16 standard mikroskopobjektglas 76×26 mm (i par, lige sider).
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Farvekar, Hellendahl
  • B×D×H:
    57×57×90 mm