Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvekar efter Coplin, WHEATON®
Farvekar efter Coplin, WHEATON®
Staining jar acc. to Coplin, with screw cap, 26×26×70 mm
Katalog # 720-0707
Leverandør:   DWK Life Sciences
Farvekar efter Coplin, WHEATON®
Katalog # 720-0707
Leverandør:  DWK Life Sciences
Farvekar efter Coplin, WHEATON®
Farvekar efter Coplin, WHEATON®
Staining jar acc. to Coplin, with screw cap, 26×26×70 mm
Price
2.300,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 6 Items
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
  • Objektglassene rager op over åbningen
  • Hvilket muliggør håndtering uden brug af pincetter
  • Stabil firkantet form
Farvekar til 10 objektglas 76×26 med uforet hvidt skruelåg af polypropylen.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Staining jar acc. to Coplin, with screw cap
  • B×D×H:
    26×26×70 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Slide grip for Wheaton Coplin staining jars
    Slide grip for Wheaton Coplin staining jars
    720-0709
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 642,00 kr