Farvekar efter Hellendahl, WHEATON®
Farvekar iht. Hellendahl, 42×26×85 mm
720-0710
Soda-lime glass.
- Let at bruge takket været den brede åbning
- Til farvning eller som et TLC fremkaldekammer
Farvekar som kan rumme otte individuelle 76×26 mm objektglas eller 16 med bagsiderne mod hinanden.
- Beskrivelse:Farvekar iht. Hellendahl
- B×D×H:42×26×85 mm