Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvekar efter Hellendahl, WHEATON®
Farvekar efter Hellendahl, WHEATON®
Farvekar iht. Hellendahl, 76×25×75 mm
Katalog # 720-0711
Leverandør:   DWK Life Sciences
Farvekar efter Hellendahl, WHEATON®
Katalog # 720-0711
Leverandør:  DWK Life Sciences
Farvekar efter Hellendahl, WHEATON®
Farvekar efter Hellendahl, WHEATON®
Farvekar iht. Hellendahl, 76×25×75 mm
Price
3.350,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 6 Items
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Bred top for praktisk overførsel
  • Ideel til objektglas, hvor der er skrevet eller markeret på den ene ende
Farvekar til otte individuelle opretstående objektglas (76×26 mm) eller 16 objektglas med bagsiderne mod hinanden.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Farvekar iht. Hellendahl
  • B×D×H:
    76×25×75 mm