Farvekar, med låg
631-9511
: KARTELL
- Beskrivelse:Farvekar med 2 låg
- B×D×H:81×101×70 mm
- Pakn:1
PMP.
- Et låg til brug når pladen ikke bruges, hvilket giver fordampningsfri opbevaring af farvevæske
- Et andet låg med specialåbning, så der kan indsættes et håndtag til indsats (931-9520)
Farvekar med 2 låg
: Til brug sammen med Art. 630-9520.
: Xylen kan medføre ætsning efter 2 dage ved rumtemperatur.