Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers with thermometer
Hydrometers with thermometer
Leverandør:   GERING
Hydrometers with thermometer
Leverandør:  GERING
Certifikater
Hydrometers with thermometer
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Hydrometers with integral thermometer.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 614-0581
  • 614-0043
  • 614-0044
  • 614-0045
  • 614-0046
  • 614-0047
  • 614-0048
  • 614-0049
  • 614-0061
  • 614-0062
  • 614-0063
  • 614-0064
  • 614-0065
  • 614-0066
  • Længde:
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
  • 350 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Temperaturområde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,600 - 0,700 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 655,00 kr
    655,00 kr
    1 * 1 Items
       655,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0581
    Længde
    350 mm
  • 0,700 - 0,800 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 655,00 kr
    655,00 kr
    1 * 1 Items
       655,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0043
    Længde
    350 mm
  • 0,800 - 0,900 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 655,00 kr
    655,00 kr
    1 * 1 Items
       655,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0044
    Længde
    350 mm
  • 0,900 - 1,000 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 655,00 kr
    655,00 kr
    1 * 1 Items
       655,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0045
    Længde
    350 mm
  • 1,000 - 1,100 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 667,00 kr
    667,00 kr
    1 * 1 Items
       667,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0046
    Længde
    350 mm
  • 1,100 - 1,200 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 667,00 kr
    667,00 kr
    1 * 1 Items
       667,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0047
    Længde
    350 mm
  • 1,200 - 1,300 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 667,00 kr
    667,00 kr
    1 * 1 Items
       667,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0048
    Længde
    350 mm
  • 1,300 - 1,400 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 707,00 kr
    707,00 kr
    1 * 1 Items
       707,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0049
    Længde
    350 mm
  • 1,400 - 1,500 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 707,00 kr
    707,00 kr
    1 * 1 Items
       707,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0061
    Længde
    350 mm
  • 1,500 - 1,600 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 707,00 kr
    707,00 kr
    1 * 1 Items
       707,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0062
    Længde
    350 mm
  • 1,600 - 1,700 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 1 Items
       736,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0063
    Længde
    350 mm
  • 1,700 - 1,800 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 1 Items
       736,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0064
    Længde
    350 mm
  • 1,800 - 1,900 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 1 Items
       736,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0065
    Længde
    350 mm
  • 1,900 - 2,000 g/ml
    0,001 g/ml
    0…35 °C
    350 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 1 Items
       736,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    614-0066
    Længde
    350 mm