Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard hydrometers
Standard hydrometers
Leverandør:   Alla France
Standard hydrometers
Leverandør:  Alla France
Certifikater
Standard hydrometers
Standard hydrometers
45 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Ordering information: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
Delivery information: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Documents
Product Family Options
M50 series
Produktinformation
  • Model
    Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • M50
    0,600 - 0,650 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • M50
    0,650 - 0,700 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 248,00 kr
    248,00 kr
    1 * 1 Items
       248,00 kr
  • M50
    0,700 - 0,750 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 248,00 kr
    248,00 kr
    1 * 1 Items
       248,00 kr
  • M50
    0,750 - 0,800 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 248,00 kr
    248,00 kr
    1 * 1 Items
       248,00 kr
  • M50
    1,250 - 1,300 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 269,00 kr
    269,00 kr
    1 * 1 Items
       269,00 kr
  • M50
    1,300 - 1,350 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • M50
    1,300 - 1,350 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • M50
    1,350 - 1,400 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • M50
    1,350 - 1,400 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • M50
    1,550 - 1,600 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • M50
    1,600 - 1,650 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 373,00 kr
    373,00 kr
    1 * 1 Items
       373,00 kr
  • M50
    1,650 - 1,700 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 373,00 kr
    373,00 kr
    1 * 1 Items
       373,00 kr
  • M50
    1,700 - 1,750 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr
  • M50
    1,750 - 1,800 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr
  • M50
    1,800 - 1,850 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr
  • M50
    1,850 - 1,900 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr
  • M50
    1,900 - 1,950 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr
  • M50
    1,950 - 2,000 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr
M100 series
Produktinformation
  • Model
    Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • M100
    0,600 - 0,700 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 272,00 kr
    272,00 kr
    1 * 1 Items
       272,00 kr
  • M100
    0,700 - 0,800 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 248,00 kr
    248,00 kr
    1 * 1 Items
       248,00 kr
  • M100
    0,800 - 0,900 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 248,00 kr
    248,00 kr
    1 * 1 Items
       248,00 kr
  • M100
    0,900 - 1,000 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 248,00 kr
    248,00 kr
    1 * 1 Items
       248,00 kr
  • M100
    1,000 - 1,100 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 234,00 kr
    234,00 kr
    1 * 1 Items
       234,00 kr
  • M100
    1,100 - 1,200 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 234,00 kr
    234,00 kr
    1 * 1 Items
       234,00 kr
  • M100
    1,200 - 1,300 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 234,00 kr
    234,00 kr
    1 * 1 Items
       234,00 kr
  • M100
    1,300 - 1,400 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 272,00 kr
    272,00 kr
    1 * 1 Items
       272,00 kr
  • M100
    1,400 - 1,500 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 272,00 kr
    272,00 kr
    1 * 1 Items
       272,00 kr
  • M100
    1,500 - 1,600 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 272,00 kr
    272,00 kr
    1 * 1 Items
       272,00 kr
  • M100
    1,600 - 1,700 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 340,00 kr
    340,00 kr
    1 * 1 Items
       340,00 kr
  • M100
    1,700 - 1,800 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 340,00 kr
    340,00 kr
    1 * 1 Items
       340,00 kr
  • M100
    1,800 - 1,900 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 513,00 kr
    513,00 kr
    1 * 1 Items
       513,00 kr
  • M100
    1,900 - 2,000 g/ml
    0,002 g/ml
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 513,00 kr
    513,00 kr
    1 * 1 Items
       513,00 kr
L50 series
Produktinformation
  • Model
    Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • L50
    0,600 - 0,650 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 502,00 kr
    502,00 kr
    1 * 1 Items
       502,00 kr
  • L50
    0,650 - 0,700 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 449,00 kr
    449,00 kr
    1 * 1 Items
       449,00 kr
  • L50
    1,400 - 1,450 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 502,00 kr
    502,00 kr
    1 * 1 Items
       502,00 kr
  • L50
    1,450 - 1,500 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 502,00 kr
    502,00 kr
    1 * 1 Items
       502,00 kr
  • L50
    1,500 - 1,550 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 502,00 kr
    502,00 kr
    1 * 1 Items
       502,00 kr
  • L50
    1,600 - 1,650 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 582,00 kr
    582,00 kr
    1 * 1 Items
       582,00 kr
  • L50
    1,650 - 1,700 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 582,00 kr
    582,00 kr
    1 * 1 Items
       582,00 kr
  • L50
    1,700 - 1,750 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 582,00 kr
    582,00 kr
    1 * 1 Items
       582,00 kr
  • L50
    1,750 - 1,800 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 698,00 kr
    698,00 kr
    1 * 1 Items
       698,00 kr
  • L50
    1,800 - 1,850 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 698,00 kr
    698,00 kr
    1 * 1 Items
       698,00 kr
  • L50
    1,850 - 1,900 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 698,00 kr
    698,00 kr
    1 * 1 Items
       698,00 kr
  • L50
    1,900 - 1,950 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 698,00 kr
    698,00 kr
    1 * 1 Items
       698,00 kr
  • L50
    1,950 - 2,000 g/ml
    0,0005 g/ml
    335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 698,00 kr
    698,00 kr
    1 * 1 Items
       698,00 kr