Orders LinkContactUsLinkComponent
Short hydrometers
Short hydrometers
Leverandør:   Alla France
Short hydrometers
Leverandør:  Alla France
Certifikater
Short hydrometers
Short hydrometers
19 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Hydrometre til generelle formål kalibreret ved 20 °C.
  • Kalibreringstemperatur: 20 °C
  • Aflæsning under menisken
Længde 160 mm
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,700 - 0,760 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 243,00 kr
    243,00 kr
    1 * 1 Items
       243,00 kr
  • 0,760 - 0,820 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 168,00 kr
    168,00 kr
    1 * 1 Items
       168,00 kr
  • 0,820 - 0,880 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 243,00 kr
    243,00 kr
    1 * 1 Items
       243,00 kr
  • 0,880 - 0,940 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 243,00 kr
    243,00 kr
    1 * 1 Items
       243,00 kr
  • 0,940 - 1,000 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 243,00 kr
    243,00 kr
    1 * 1 Items
       243,00 kr
  • 1,000 - 1,060 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 196,00 kr
    196,00 kr
    1 * 1 Items
       196,00 kr
  • 1,060 - 1,120 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 196,00 kr
    196,00 kr
    1 * 1 Items
       196,00 kr
  • 1,120 - 1,180 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 196,00 kr
    196,00 kr
    1 * 1 Items
       196,00 kr
  • 1,180 - 1,240 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 196,00 kr
    196,00 kr
    1 * 1 Items
       196,00 kr
  • 1,240 - 1,300 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 284,00 kr
    284,00 kr
    1 * 1 Items
       284,00 kr
  • 1,300 - 1,360 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 213,00 kr
    213,00 kr
    1 * 1 Items
       213,00 kr
  • 1,360 - 1,420 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 213,00 kr
    213,00 kr
    1 * 1 Items
       213,00 kr
  • 1,420 - 1,480 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 213,00 kr
    213,00 kr
    1 * 1 Items
       213,00 kr
  • 1,480 - 1,540 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 213,00 kr
    213,00 kr
    1 * 1 Items
       213,00 kr
  • 1,540 - 1,600 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 213,00 kr
    213,00 kr
    1 * 1 Items
       213,00 kr
  • 1,600 - 1,660 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 308,00 kr
    308,00 kr
    1 * 1 Items
       308,00 kr
  • 1,660 - 1,720 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 308,00 kr
    308,00 kr
    1 * 1 Items
       308,00 kr
  • 1,720 - 1,780 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 731,00 kr
    731,00 kr
    1 * 1 Items
       731,00 kr
  • 1,780 - 1,840 g/ml
    0,001 g/ml
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 731,00 kr
    731,00 kr
    1 * 1 Items
       731,00 kr