Homogenisator, Dounce-type
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Om denne vare
Wheaton Dura-Grind® Dounce vævskværne af rustfrit stål udgør et robust alternativ til Dounce vævskværne af glas. Nænsom pistilbevægelse kræver mindre kraft end vævskværne af glas. Præcisionsfremstillet rustfrit stål nr. 316 for lave tolerancer på 0,0124 mm.
- Morteren har flad bund, så den kan stå opret
- Enkelt pistil og morter leveres som sæt
- Ikke autoklaverbare
Vægt: 0,9 kg
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Wheaton Dura-Grind® Dounce vævskværne af rustfrit stål udgør et robust alternativ til Dounce vævskværne af glas. Nænsom pistilbevægelse kræver mindre kraft end vævskværne af glas. Præcisionsfremstillet rustfrit stål nr. 316 for lave tolerancer på 0,0124 mm.
- Morteren har flad bund, så den kan stå opret
- Enkelt pistil og morter leveres som sæt
- Ikke autoklaverbare
Vægt: 0,9 kg