Micro-tissue grinders with screw caps
Grinder with screw cap, 0,5 ml, 13×37 mm, 115 mm
Katalog # 432-5002
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft.
13 - 425 hætte har åben top og PTFE-beklædt silikonegummiforing.
Wheaton 33 borosilikatglas med lavt niveau af ekstraherbare stoffer (opfylder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).
Afstand mellem pistil og morter udgør 0,05 til 0,15 mm
Specifikationer
- Kapacitet:0,5 ml
- Beskrivelse:Grinder with screw cap
- Samlet længde:115 mm
- Ø udv. × længde:13×37 mm