Mikrokværne
0,75 ml, 8×44 mm
Katalog # 432-1295
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Borosilikatglas til engangsbrug. Homogeniserer mikro-vævsprøver uden krydskontaminering. Kan anvendes ved radioaktive prøver. Ingen afvaskning nødvendig. Bortskaf blot vævskværnen efter brug. Det lille formalingsareal giver en høj procent af vævsudbytte.
Morterens størrelse: 10×50 mm
Pistilstørrelse: 7 mm sfære
Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).
Certifications: Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).
Specifikationer
- Indv. Ø×H:8×44 mm
- Kapacitet:0,75 ml