Indstøbingsringe
Leverandør: Simport Scientific
Gå til:
Om denne vare
PS. Disse indstøbningsringe egner sig til at holde og identificere vævsprøveblokke og passer til mikrotom-hylsteradaptere.
- Det matterede skrivefelt på ringen er markeret med et identifikationsnummer og er placeret oven på prøveblokken
- Der hældes mere paraffin i basisstøbningen for at fastgøre ringen på vævsblokken
- Indstøbningsringen holder vævsprøven godt fast i mikotom-hylsteradapteren til inddeling og identificerer derefter prøven under opbevaring
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS. Disse indstøbningsringe egner sig til at holde og identificere vævsprøveblokke og passer til mikrotom-hylsteradaptere.
- Det matterede skrivefelt på ringen er markeret med et identifikationsnummer og er placeret oven på prøveblokken
- Der hældes mere paraffin i basisstøbningen for at fastgøre ringen på vævsblokken
- Indstøbningsringen holder vævsprøven godt fast i mikotom-hylsteradapteren til inddeling og identificerer derefter prøven under opbevaring
Product Family Options
Produktinformation
- FarveTilgængelighedPrice