Orders LinkContactUsLinkComponent
Uvex Ultravision Goggles
Leverandør:   UVEX
Uvex Ultravision Goggles
Leverandør:  UVEX
Certifikater
Uvex Ultravision Goggles
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Beskyttelsesbriller med panoramisk linseform, som giver et uafbrudt 180° graders lateralt synsfelt. De er anatomisk udformet og passer komfortabelt ovenover de fleste almindelige briller.
  • Integreret, indirekte ventilation tillader bevægelse af luften
  • Matteret top som reducerer refleksblænding
  • En specielt designet næsebro, som fungerer godt sammen med åndedrætsværn
  • Et bredt og let justerbart kvalitetspandebånd
  • Der kan desuden også fås et letvægtsansigtsværn med integreret ventilering, som kan klipses på beskyttelsesbrillerne
  • Passer over åndedrætsværn, sikkerhedshjelm og høreværn
Vægt: 126 g
EN 166, EN 170
 : EN 166, EN 170.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Linser
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Anti-UV, anti-scratch, anti-fog
    Clear PC
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 143,00 kr
    143,00 kr
    1 * 1 Items
       143,00 kr
  • Anti-fog, anti-UV, anti-scratch supravision plus with foam layer oil and gas
    Clear PC
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 140,00 kr
    140,00 kr
    1 * 1 Items
       140,00 kr
  • Ansigtsskærm, UV-filter, ridsefast, dugfri
    Clear PC
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 90,70 kr
    90,70 kr
    1 * 1 Items
       90,70 kr
  • Face shield, anti-UV, anti-scratch, anti-fog
    Clear PC
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 131,00 kr
    131,00 kr
    1 * 1 Items
       131,00 kr
  • Face shield, anti-scratch, anti-fog
    Clear PC
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 264,00 kr
    264,00 kr
    1 * 1 Items
       264,00 kr
  • Anti-UV, anti-fog both sides
    Clear Acetate
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 147,00 kr
    147,00 kr
    1 * 1 Items
       147,00 kr
  • Beskyttelsesbriller, UV-filter, ridsefast, dugfri
    Clear acetate
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 131,00 kr
    131,00 kr
    1 * 1 Items
       131,00 kr
  • Anti-UV, anti-scratch, anti-fog, with foam layer
    Clear acetate
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 147,00 kr
    147,00 kr
    1 * 1 Items
       147,00 kr
  • Anti-UV, anti-scratch, anti-fog
    Clear acetate
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 133,00 kr
    133,00 kr
    1 * 1 Items
       133,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement lens, clear acetate, anti-fog, for Ultravision
    Replacement lens, clear acetate, anti-fog, for Ultravision
    UVEX9300.517
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 87,50 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Beskyttelsesblad
    Beskyttelsesblad
    111-0220
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 527,00 kr