Strikhandsker, hvide
8, hvid
Catalog # 112-4101
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Jump to:
Product Details & Documents
Handske lavet af hvid nylon. Velegnet til brug, som ikke er forbundet med store risiko.
- Påsat tommelfinger
- Lille kant på manchetten
Farve: Hvid.
Specifications
- Handske størrelse:8
- Farve:hvid
- Seq:03
- Cat. No.:112-4101
- Ambidextrous/Hånd-specifik:Hånd-specifik
- Latex/latex-fri:Latex-fri
- Engangs/Genbrugelig:Genanvendelig