Inderhandsker, BCR™
Leverandør: BERKSHIRE
Om denne vare
Continuous-filament knitted, these ambidextrous polyester gloves provide protection and comfort during extended wear. Ideal under latex, PVC, or other outer gloves to absorb perspiration from hands during periods of extended wear.
- Den sømløse konstruktion forhindrer optrevling og frigivelse af uønskede partikler i kritiske miljøer
- Kan vaskes for gentagen brug
- Et komfortabelt halvfingerdesign giver en bedre fleksibilitet end en fuldfingersinderhandske
- Fuldfingermodellen yder en komplet beskyttelse mod irritation fra latex- og PVC-handsker
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Continuous-filament knitted, these ambidextrous polyester gloves provide protection and comfort during extended wear. Ideal under latex, PVC, or other outer gloves to absorb perspiration from hands during periods of extended wear.
- Den sømløse konstruktion forhindrer optrevling og frigivelse af uønskede partikler i kritiske miljøer
- Kan vaskes for gentagen brug
- Et komfortabelt halvfingerdesign giver en bedre fleksibilitet end en fuldfingersinderhandske
- Fuldfingermodellen yder en komplet beskyttelse mod irritation fra latex- og PVC-handsker
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 115-0537
- 112-0616
- 112-0532
- 112-3344
- Ambidextrous/Hånd-specifik:
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Engangs/Genbrugelig:
- Genanvendelig
- Genanvendelig
- Genanvendelig
- Genanvendelig
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- ModelHandske størrelseFarvePakketTilgængelighedPrice
- 115-0537Handskeindlæg, halvmodelHandskeindlæg, halvmodelHandskeindlæg, halvmodelMhvid200 pairs/pack (bulk)Log ind for tilgængelighed1 * 200 Par8.570,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.115-0537Ambidextrous/Hånd-specifikAmbidextrousEngangs/GenbrugeligGenanvendelig - 112-0616Handskeindlæg, halvmodelHandskeindlæg, halvmodelHandskeindlæg, halvmodelLhvid10 pairs/packLog ind for tilgængelighed1 * 10 Par240,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.112-0616Ambidextrous/Hånd-specifikAmbidextrousEngangs/GenbrugeligGenanvendelig - 112-0532Handskeindlæg, helmodelHandskeindlæg, helmodelHandskeindlæg, helmodelMhvid10 pairs/packLog ind for tilgængelighed1 * 10 Par487,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.112-0532Ambidextrous/Hånd-specifikAmbidextrousEngangs/GenbrugeligGenanvendelig - 112-3344Handskeindlæg, helmodelHandskeindlæg, helmodelHandskeindlæg, helmodelLhvid10 pairs/packLog ind for tilgængelighed1 * 10 Par397,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.112-3344Ambidextrous/Hånd-specifikAmbidextrousEngangs/GenbrugeligGenanvendelig