ContactUsLinkComponent
Kemisk resistente handsker, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Kemisk resistente handsker, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Kemisk resistente handsker, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-1168
  • 112-2927
  • 112-2929
  • 112-0283
  • 112-2321
  • 112-2928
  • Model:
  • 37-185
  • 37-185
  • 37-185
  • 37-655
  • 37-185
  • 37-185
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Overflade:
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Manchet:
  • Lang tyk
  • Lang tyk
  • Lang tyk
  • Lige
  • Lang tyk
  • Lang tyk
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X)
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Godkendt til fødevarekontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +